Merck
143081
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanide dichloride
98%
別名:
N-(Dichloromethylene)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N=CCl2
CAS番号:
分子量:
174.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品143081は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
103-106 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl\C(Cl)=N\c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl2N/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
TTWWZVGVBRPHLE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Phenyl isocyanide dichloride was used in the synthesis of 5-halo-1-phenyltetrazoles[1].
生物化学的/生理学的作用
Phenyl isocyanide dichloride exhibits spectral interactions with cytochrome P-450 from mouse hepatic microsomes[2].
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
143081-100G:
143081-VAR:
143081-BULK:
143081-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G A Beumel et al.
General pharmacology, 16(3), 193-197 (1985-01-01)
The binding of isocyanides and the metabolites of piperonyl butoxide (PBO) to reduced cytochrome P-450 in intact microsomes gives rise to the type III optical difference spectrum which is characterized by two pH dependent peaks in the Soret region. Each
5-Halo-1-phenyltetrazoles.
Collibee WL, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(2), 468-469 (1995)
G A Beumel et al.
General pharmacology, 16(3), 189-192 (1985-01-01)
The spectral interactions of a number of isocyanides with cytochrome P-450 were investigated. An interaction between the hydrophobic nature of the side chain and the spectral interaction was apparent. The concentration of the isocyanide affected the stability of the complex.