主要文書
8.20265
Sigma-Aldrich
2-Chloroethylammonium chloride
for synthesis
別名:
2-Chloroethylammonium chloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, ß-Aminoethyl chloride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6ClN · xHCl
CAS番号:
分子量:
79.53 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
212-793-2
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
crystals
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 5666 g/L in H2O)
mp
143-146 °C
溶解性
5666 g/L
かさ密度
750‑850 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].ClCC[N+H3]
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
InChI Key
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3