Merck
142174
Sigma-Aldrich
6-エトキシ-2-メルカプトベンゾチアゾール
99%
別名:
6-エトキシ-2-ベンゾチアゾールチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NOS2
CAS番号:
分子量:
211.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
198-200 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc2nc(S)sc2c1
InChI
1S/C9H9NOS2/c1-2-11-6-3-4-7-8(5-6)13-9(12)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,12)
InChI Key
HOASVNMVYBSLSU-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole is a potential matrix for matrix-assisted laser desorption mass spectrometry for accurate mass determination of biomolecules.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
142174-50G:
142174-BULK:
142174-5G:
142174-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mercaptobenzothiazoles: A new class of matrices for laser desorption ionization mass spectrometry.
Xu N, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 8(2), 116-124 (1997)
Fen Pei et al.
Scientific reports, 7(1), 17803-17803 (2017-12-21)
Quantitative Systems Pharmacology (QSP) is a drug discovery approach that integrates computational and experimental methods in an iterative way to gain a comprehensive, unbiased understanding of disease processes to inform effective therapeutic strategies. We report the implementation of QSP to