グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
≥90%
mp
198-200 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Sc1nc2cc(Cl)ccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
125571-50G:
125571-BULK:
125571-5G:
125571-10G:
125571-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.