アッセイ
99%
mp
183-187 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
141208-500G:
141208-1G:
141208-BULK:
141208-5G:
141208-VAR:
141208-25G:
アクティブなフィルタ