Merck
C60201
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-ニトロ安息香酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥13,900
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥13,900
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)CO2H
CAS番号:
分子量:
201.56
Beilstein:
1963952
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C60201-VAR:
C60201-10G:
C60201-BULK:
C60201-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
George S Slyusarev et al.
Current biology : CB, 30(7), 1292-1298 (2020-02-23)
Orthonectida is a small, rare, and in many aspects enigmatic group of organisms with a unique life cycle and a highly simplified adult free-living stage parasitizing various marine invertebrates [1, 2]. Phylogenetic relationships of Orthonectida have remained controversial for a