Merck
14001
Sigma-Aldrich
テトラクロロヨウ素酸ベンジルトリメチルアンモニウム
≥98.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(ICl4)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
418.96
Beilstein:
4619219
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (AT)
形状
solid
SMILES記法
Cl[I-](Cl)(Cl)Cl.C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.Cl4I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
IBXYFQYYVRYALP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
安定で選択的な結晶性塩素化剤で、様々な化合物に用いられます
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14001-50G:4548173992662
14001-BULK:
14001-10G:4548173992655
14001-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 62, 2096-2096 (1989)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63, 941-941 (1990)
Alicia Dubinski et al.
Human molecular genetics, 32(2), 319-332 (2022-08-23)
Responding effectively to external stress is crucial for neurons. Defective stress granule dynamics has been hypothesized as one of the pathways that renders motor neurons in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) more prone to early death. Specifically, it is thought that
S. Kajigaeshi et al.
Tetrahedron Letters, 29, 5783-5783 (1988)
Chemistry Letters (Jpn), 415-415 (1989)