About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO
CAS番号:
分子量:
159.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
mp
148-151 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-2-3-10-9(4-7)8(6-12)5-11-10/h2-6,11H,1H3
InChI Key
ZTNQWTPWKNDRNF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
- 抗がん免疫調節物質としてのトリプトファンジオキシゲナーゼ・インヒビターであるピリジル-エテニル-インドール
- 抗菌剤
- 抗増殖薬
- 臨床的に意義のある複数のアンドロゲン受容体に対して抗アンドロゲン効果のある変異体
- 抗癌剤
- 結核菌プロテインチロシンホスファターゼBの阻害剤
- ウシウイルス性下痢症ウイルス(BVDV)インヒビター
- 強力な熱感作物質
- 抗癌剤としての海産アルカロイドノルトプセンチンの類似体
- β3-アドレナリン受容体アゴニスト
5-Methylindole-3-carboxaldehyde was used in the synthesis of novel flexible tripodal ligand derived from 3-methylindole and its mononuclear Zn(II),Cu(II), Ni(II), Hg(II) and Pd(II) complexes[1].
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
134139-1G:
134139-5G:
134139-VAR:
134139-BULK:
A new tripodal poly-imine indole-containing ligand: Synthesis, complexation, spectroscopic and theoretical studies.
Pedras B, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 362(8), 2627-2635 (2009)