Merck
511129
Sigma-Aldrich
1-メチルインドール-2-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
2-ホルミル-1-メチルインドール, NSC 106285
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥30,300
¥30,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥30,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO
CAS番号:
分子量:
159.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
81-85 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cn1c(C=O)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-9(7-12)6-8-4-2-3-5-10(8)11/h2-7H,1H3
InChI Key
IBNGPIOSWCMJGG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • ピリジン環形成反応によるアシルインドールからのデアザプリン等配電子体
  • ボツリヌス神経毒血清型Aプロテアーゼ阻害剤の薬物動態を増強させるための2,4-ジクロロシンナモヒドロキサム酸類似体
  • 有機触媒カスケードFriedel-Craftsアルキル化/Michael付加/芳香族化反応によるテトラヒドロカルバゾール
  • アミン、トリメチルシリルアジド、およびAza-Wittig反応のフロー工程によるアジド、イミン、およびアミン
  • 抗炎症剤としての3-インドリルピリジンジカルボニトリル
  • 抗菌剤および抗酸化剤としてのビス(インドリル)メタン
1-Methylindole-2-carboxaldehyde may be used in the synthesis of indole-based melatonin analog hydrazone derivatives[1] and (E)-5-((benzyloxy)methyl)-5-(((tert-butyldiphenylsilyl)oxy)methyl)-3-((1-methyl-1H-indol-2-yl)methylene)dihydrofuran-2(3H)-one.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511129-BULK:
511129-25G:
511129-VAR:
511129-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Noga Gal et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 12(15), 2331-2340 (2012-10-30)
N-methyl-substituted diacylglycerol-indololactones (DAG-indololactones) are newly synthesized effectors of protein kinase C (PKC) isoforms and exhibit substantial selectivity between RasGRP3 and PKCα. We present a comprehensive analysis of membrane interactions and biological activities of several DAG-indololactones. Translocation and binding activity assays
Sibel Suzen et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 28(6), 1143-1155 (2012-09-22)
Melatonin (MLT) is a strong free-radical scavenger, which protects the body from the effects of oxidants. In recent years, MLT have been described resulting in much attention in the development of synthetic compounds possessing. As a part of our ongoing