Merck
131407
Sigma-Aldrich
1,2-フェニレン二酢酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
194.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
150-152 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
MMEDJBFVJUFIDD-UHFFFAOYSA-N
詳細
A coordination polymer with 1,2-Phenylenediacetic acid was synthesized and characterized by single crystal X-ray diffraction[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
131407-VAR:
131407-BULK:
131407-25G:
131407-5G:
131407-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, structure, and luminescence of a novel lead (II) coordination polymer with 1, 2-phenylenediacetic acid.
Lei ZH, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 13(12), 1383-1386 (2010)
Pengcheng Xing et al.
The Analyst, 144(8), 2656-2661 (2019-03-08)
Recently, the pollution and damage caused by antibiotics in water have aroused serious concerns. In this situation, it is extremely important to develop a highly effective approach to detect antibiotics in water. In this contribution, we built a Cd-MOF material