Merck
129739
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ベンゾチアゾリノンヒドラゾン 塩酸塩 水和物
97%
別名:
MBTH, MBTH 塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N3S · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
215.70 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
276-278 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
InChI Key
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-メチル-2-ベンゾチアゾリノンヒドラゾン塩酸塩水和物(MBTHヒドロクロリド水和物)は、残留塩素を測定するための求電子性カップリング試薬として使用されました。[1]
ベンゾジアゼピン、[2]コレステロール、[3]および酵素活性を測定するための発色性試薬。[4]ベンゾチアゾリウムアゾ色素の合成に使用されます。[5]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
129739-VAR:
129739-25G:
129739-5G:
129739-BULK:
129739-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J N Rodríguez-López et al.
Analytical biochemistry, 216(1), 205-212 (1994-01-01)
A continuous spectrophotometric method for the rapid determination of monophenolase activity of tyrosinase is described. This method is based on the coupling reaction between 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone (MBTH) and the quinone products of the oxidation of various monophenols in the presence
Dyes and Pigments, 21, 159-159 (1993)
Indian J. Chem. B, 32, 44-44 (1993)
Bull. Soc. Chim. Belg., 102, 233-233 (1993)
Riyad Ahmed Al-Okab et al.
Journal of hazardous materials, 170(1), 292-297 (2009-05-30)
Novel, sensitive and rapid spectrophotometric methods, using phenoxazine (PNZ), 2-chlorophe-noxazine (CPN) and 2-trifluoromethylphenoxazine (TPN) as chromogenic reagents for the determination of residual chlorine are proposed. The methods are based on the reduction of chlorine by an electrophilic coupling reagent, 3-methyl-2-benzothiazoline