Merck
129577
Sigma-Aldrich
Magnesium acetylacetonate 二水和物
98%
別名:
Magnesium 2,4 pentanedionate 二水和物, Mg(acac)2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥30,400
¥30,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥30,400
About This Item
化学式:
[CH3COCHC(O)CH3]2Mg · 2H2O
CAS番号:
分子量:
258.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥30,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: magnesium
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.CC(=O)\C=C(\C)O[Mg]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mg.2H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;
InChI Key
LDRHDOBLZDBGOP-VGKOASNMSA-L
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
129577-VAR:
129577-25G:
129577-BULK:
129577-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。