Merck
129453
Sigma-Aldrich
3-インドールアセトニトリル
98%
別名:
(3-インドリル)アセトニトリル, 3-(シアノメチル)インドール, IAN, NSC 523272, インドリルアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,900
25 G
¥28,700
¥7,900
単価¥10,300割引23%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,900
25 G
¥28,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2
CAS番号:
分子量:
156.18
Beilstein:
125488
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,900
単価¥10,300割引23%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
157-160 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
InChI Key
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Indoleacetonitrile (Indolylacetonitrile) is a light-induced auxin-inhibitory substance that is isolated from light-grown cabbage (Brassica olearea L.) shoots[1]. It inhibits the biofilm formation of both E. coli O157:H7 and P. aeruginosa without affecting its growth[2].
アプリケーション
以下の調製に使用される反応物です。
  • 潜在的な抗癌免疫調節薬である、トリプトファンジオキシゲナーゼインヒビターピリジル-エテニル-インドール
  • ヒストンデアセチラーゼインヒビター
  • 潜在的なキナーゼインヒビター
  • Kv7/KCNQ カリウムチャネル活性剤
  • キネシン特異的MKLP-2インヒビター
  • 殺虫剤
  • 潜在的なPET癌造影剤
  • アテローム性動脈硬化治療用ファルネソイドX受容体(FXR)のアゴニスト
  • ブチルコリンエステラーゼインヒビター
  • ネクロトーシスインヒビター
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
129453-1KG:
129453-5G:4548173104416
129453-25G:4548173104409
129453-VAR:
129453-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Light-induced auxin-inhibiting substance from cabbage (Brassica oleacea L.) shoots.
Kosemura S, et al.
Tetrahedron Letters, 38(48), 8327-8330 (1997)
Martin de Vos et al.
Plant physiology, 146(3), 916-926 (2008-01-15)
Like many crucifer-specialist herbivores, Pieris rapae uses the presence of glucosinolates as a signal for oviposition and larval feeding. Arabidopsis thaliana glucosinolate-related mutants provide a unique resource for studying the in vivo role of these compounds in affecting P. rapae
Alexandra Kutz et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 30(1), 95-106 (2002-04-23)
Arabidopsis thaliana expresses four nitrilases, three of which (NIT1, NIT2 and NIT3) are able to convert indole-3-acetonitrile to indole-3-acetic acid (IAA), the plant growth hormone, while the isozyme NIT4 is a beta-cyano-l-alanine hydratase/nitrilase. NIT3 promoter activity is marginal in leaves
Nicole K Clay et al.
Science (New York, N.Y.), 323(5910), 95-101 (2008-12-20)
The perception of pathogen or microbe-associated molecular pattern molecules by plants triggers a basal defense response analogous to animal innate immunity and is defined partly by the deposition of the glucan polymer callose at the cell wall at the site
Yukako Komaki et al.
Journal of environmental sciences (China), 58, 231-238 (2017-08-05)
Disinfection by-products occur widely as the unintended effect of water disinfection and are associated with toxicity and adverse human health effects. Yet the molecular mechanisms of their toxicity are not well understood. To investigate the molecular basis of hyperploidy induction