Merck
127108
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチル-1,4-ブタンジアミン
98%
別名:
1,4-ビス(ジメチルアミノ)ブタン, N,N,N′,N′-テトラメチル-1,4-ジアミノブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,600
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,600
About This Item
化学式:
(CH3)2N(CH2)4N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
144.26
Beilstein:
1735538
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
密度
0.792 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCCCN(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
VEAZEPMQWHPHAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
127108-5G:
127108-VAR:
127108-25G:
127108-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V Quemener et al.
Biology of the cell, 77(2), 195-199 (1993-01-01)
In a previous study, we identified regions on the surface of tumor cells which act as acceptor sites for putrescine (Put) and studied the competition between structural analogs of Put (N,N'-tetramethyl-alpha,omega-diaminoalkanes) and Put bound to latex microspheres. A chain of
Jamil S Saad et al.
Inorganic chemistry, 50(10), 4559-4571 (2011-04-23)
The highly distorted Pt(d(G*pG*)) (G* = N7-platinated G) 17-membered macrocyclic ring formed by cisplatin anticancer drug binding to DNA alters the structure of the G*G* base pair steps, canting one base, and increases dynamic motion, complicating solution structural studies. However
Chien-Shun Chen et al.
ChemSusChem, 6(1), 132-140 (2012-09-05)
The recycling of process water from strip mining extractions is a very relevant task both industrially and environmentally. The sedimentation of fine tailings during such processes, however, can often require long periods of time and/or the addition of flocculants which