Merck
549940
Sigma-Aldrich
6-Chlorohexanoyl chloride
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥64,600
¥64,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥64,600
About This Item
化学式:
Cl(CH2)5COCl
CAS番号:
分子量:
169.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥64,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4640 (lit.)
密度
1.400 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
chloro
SMILES記法
ClCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H10Cl2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2
InChI Key
WZILXAPNPKMOSA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
6-Chlorohexanoyl chloride may be used in the following processes:
  • Preparation of tert-butyl-N-(2-(6-chlorovaleryl)phenyl)carbamate, an intermediate for synthesizing the ketone analog of 2-amino-N-(4-(4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl)-butyl)benzamide hydrochloride.[1]
  • Preparation of (S)-(-)6-chlorohexanoic acid (2-methoxymethylpyrrolidin-1-yl)amide, a precursor for synthesizing 2-alkyl-substituted lactones.[2]
  • Deprotection and acylation of the pendant nitrogen during the preparation of a new cryptand with hydroxamate moiety that can bind with tribasic cations.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
549940-BULK:
549940-VAR:
549940-1G:
549940-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Analogues of the potential antipsychotic agent 1192U90: amide modifications.
Navas III F, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 6(6), 811-823 (1998)
Enantioselective Synthesis of 2-Substituted 6-and 7-Membered Lactones via a-Alkylation of Lactone Hydrazones.
Enders D, et al.
Synthesis, 1995(08), 947-951 (1995)