Merck
147443
Sigma-Aldrich
3-クロロプロピオニルクロリド
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥7,380
¥7,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥7,380
About This Item
化学式:
ClCH2CH2COCl
CAS番号:
分子量:
126.97
Beilstein:
635814
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
chloro
SMILES記法
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChI Key
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Chloropropionyl chloride was used to modify hydrophilic and macroporous polymer resins composed of glycerylmethacrylate, styrene and divinylbenzene[1]. It was used in the synthesis of diethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinones, which are potential anticancer agents[2].
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.9 °F - closed cup
引火点(℃)
70.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
147443-1KG:
147443-500ML:
147443-VAR:
147443-250G:
147443-100ML:
147443-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Hasegawa et al.
Biotechnology and bioengineering, 36(3), 219-223 (1990-07-01)
Hydrophilic and macroporous polymer resins composed of glycerylmethacrylate, styrene, and divinylbenzene were quite easily modified with isothiocyanate groups using a Friedel-Crafts reaction with 3-chloropropionyl chloride and subsequent nucleophilic reaction with KSCN. Alkaline phosphatase and trypsin could be covalently bound to
C Antonello et al.
Archiv der Pharmazie, 322(9), 541-544 (1989-09-01)
A number of new 9,10-anthracenediones were obtained, bearing one or two hydroxyl groups and one positively charged side chain at different positions of the aromatic ring system (compounds 1-5 in Chart 1). These derivatives resemble the anticancer agents mitoxantrone and