Merck
CDS007860
Sigma-Aldrich
3-amino-2-hydroxypyridine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,200
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Nc1cccnc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-4-2-1-3-7-5(4)8/h1-3H,6H2,(H,7,8)
InChI Key
VTSFNCCQCOEPKF-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS007860-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ryoya Miura et al.
ACS omega, 5(25), 15631-15656 (2020-07-09)
Synthesis of 2,3-disubstituted 4-ethoxycarbonyl-β-carbolin-1-ones is developed using palladium-catalyzed intramolecular amination of 3-amino-4-(2-bromophenyl)-2-pyridones prepared by the conjugate addition reaction of diethyl 2-aminomalonate to alkynyl imines. The method was applied to the total syntheses of SL651498 exhibiting anxiolytic activity and its analogue.