Merck
92676
Supelco
2-アミノ-3-ヒドロキシピリジン
analytical standard
別名:
2-アミノ-3-ピリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O
CAS番号:
分子量:
110.11
Beilstein:
109868
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
InChI Key
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
92676-VAR:
92676-BULK:
92676-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)