アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
57-60 °C (lit.)
SMILES記法
C(Cc1ccncc1)Cc2ccncc2
InChI
1S/C13H14N2/c1(2-12-4-8-14-9-5-12)3-13-6-10-15-11-7-13/h4-11H,1-3H2
InChI Key
OGNCVVRIKNGJHQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
121193-BULK:
121193-100G:
121193-VAR:
121193-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック