Merck
118133
Sigma-Aldrich
2-シアノフェニルアセトニトリル
97%
別名:
α-シアノ-o-トルニトリル, ホモフタロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,500
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,500
About This Item
化学式:
NCC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
142.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
官能基
nitrile
SMILES記法
N#CCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5H2
InChI Key
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Cyanophenylacetonitrile undergoes carbocyclization reaction with bromoacrylonitriles to give naphthylamine[1].
アプリケーション
2-Cyanophenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
118133-VAR:
118133-100G:4548173103563
118133-25G:4548173103570
118133-1KG:
118133-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single step synthesis of 2, 4-dicyanonaphthylamines from synthetic equivalents of a-cyanoalkynes.
Reux D and Pochat F.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 20, 1419-1420 (1991)
A novel synthesis of 2, 5-diphenylpyrazine.
Luo M, et al.
Research on Chemical Intermediates, 36(5), 491-494 (2010)