Merck
S2201
Sigma-Aldrich
セミカルバジド 塩酸塩
≥99%
別名:
N-アミノ尿素 塩酸塩, ヒドラジンカルボキサミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
111.53
Beilstein:
3593642
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99%
品質水準
アッセイ
≥99%
mp
175-177 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
InChI Key
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩酸セミカルバジドは、アルデヒドとケトンからセミカルバゾンを合成するために使用される一般的な試薬です。様々な複素環化合物を構築するために使用することができ、その一部は強力な抗菌剤および抗ウイルス剤です。また、腐食防止剤の調製にも使用できます。
特徴的な融点を有する結晶性化合物を生産するアルデヒドおよびケトンの誘導体化試薬。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S2201-BULK:
S2201-5G:
S2201-100G:
S2201-VAR:
S2201-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and antimicrobial activity of some novel derivatives of benzofuran: Part 2. The synthesis and antimicrobial activity of some novel 1-(1-benzofuran-2-yl)-2-mesitylethanone derivatives.
Kirilmis C, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 43(2), 300-308 (2008)
Experimental and theoretical evaluation of semicarbazones and thiosemicarbazones as organic corrosion inhibitors.
Goulart C M, et al.
Corrosion Science, 67, 281-291 (2013)
Semicarbazide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Design, synthesis, and biological evaluation of antiviral agents targeting flavivirus envelope proteins.
Li Z, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 51(15), 4660-4671 (2008)
Synthesis of some new azole, azepine, pyridine, and pyrimidine derivatives using 6?hydroxy?4H?4?oxo [1]?benzopyran?3?carboxaldehyde as a versatile starting material.
Abdel?Rahman A H, et al.
Heteroatom Chem., 16(1), 20-27 (2005)