Merck
F14203
Sigma-Aldrich
4-フルオロフェニルヒドラジン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,450
50 G
¥29,900
¥7,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,450
50 G
¥29,900
About This Item
化学式:
FC6H4NHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
162.59
Beilstein:
3627721
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI Key
FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F14203-10G:
F14203-VAR:
F14203-50G:
F14203-1KG:
F14203-BULK:
F14203-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)