Merck
901209
Sigma-Aldrich
N-(But-3-yn-1-yl)-4-hydrazineylbenzamide hydrochloride
別名:
Clickable, nucleophilic hydrazine probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14ClN3O · xHCl
CAS番号:
分子量:
239.70 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352101
フォーム
powder or crystals
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Propylhydrazine can be used as a synthetic building blocks for various applications. Ben Cravatt′s lab recently developed clickable, nucleophilic hydrazine probes for "reverse-polarity" activity-based protein profiling, or (RP)-ABPP, where this propylhydrazine was used as a competitor for hydrazine probe 901210.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901209-25MG:
901209-BULK:
901209-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.