アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
196-197 °C (lit.)
密度
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
109878-500ML:
109878-100ML:
109878-5ML:
109878-BULK:
109878-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック