Merck
337374
Sigma-Aldrich
塩化アンチモン(III)
≥99.95% trace metals basis
別名:
三塩化アンチモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SbCl3
CAS番号:
分子量:
228.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38080204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
7.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 49 °C)
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: antimony
不純物
≤500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
73.4 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ナノサイズ化合物Sb2S3の取得:この研究では、半導体やセンサーにおける材料科学用途に関連する塩化アンチモン(III)を用いたSb2S3ナノロッドの形成に焦点を当てています(Guseynov et al., 2017)。
  • 有機Antimony (III) Halideハイブリッドをベースとする高効率発光ダイオード:この研究では、材料科学分野の化学者の関心を集めている光エレクトロニクスにおける用途、特に効率的な発光ダイオードの開発における用途を紹介しています(Li et al., 2022)。
  • チオ尿素のAntimony (III) halide化合物:構造および生物活性:この研究では、新規治療薬を探索する創薬化学者にとって興味深いと考えられるantimony(III) halide錯体の生物活性を探索しています(Hadjikakou et al., 2014)。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
337374-VAR:
337374-100G:4548173136899
337374-BULK:
337374-10G:4548173136905
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tahani Alqahtani et al.
Scientific reports, 11(1), 1887-1887 (2021-01-23)
We report a simple, economical and low temperature route for phase-pure synthesis of two distinct phases of Cu-Sb-S, chalcostibite (CuSbS2) and tetrahedrite (Cu12Sb4S13) nanostructures. Both compounds were prepared by the decomposition of a mixture of bis(O-ethylxanthato)copper(II) and tris(O-ethylxanthato)antimony(III), without the use
James M Hogg et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(35), 11561-11574 (2017-08-03)
Coordination complexes of Lewis acidic metal chlorides AlCl
S A Hussain et al.
Human & experimental toxicology, 17(3), 140-143 (1998-05-20)
1. The toxic gas hypothesis proposes exposure to stibine (antimony trihydride) generated from microbial contamination of cot mattress materials as a possible cause of unexplained death in infancy (SIDS) as a consequence of cholinesterase inhibition. We have measured the direct
N Schaumlöffel et al.
Mutagenesis, 13(3), 281-286 (1998-06-27)
Data on the mechanism of antimony genotoxicity is scarce. Arsenic and antimony are proposed to share some toxicological features. Thus comparative and combined experiments with As(III) and Sb(III) were performed to gain a deeper knowledge of the mechanism of antimony
The response of different photometers to the color produced by vitamin A and carotene with antimony trichloride.
M J CALDWELL et al.
Transactions of the Kansas Academy of Science. Kansas Academy of Science, 49(2), 197-204 (1946-09-01)
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。