アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-3-2-4-6-7-5/h2-4H,1H3
InChI Key
MXDRPNGTQDRKQM-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
107239-BULK:
107239-5G:
107239-VAR:
107239-10G:
アクティブなフィルタ