Merck
102709
Sigma-Aldrich
N-エチル-1-ナフチルアミン
98%
別名:
α-エチルアミノナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7NHC2H5
CAS番号:
分子量:
171.24
Beilstein:
2207404
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.644 (lit.)
bp
175-176 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-13-12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9,13H,2H2,1H3
InChI Key
KDFFXYVOTKKBDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-Ethyl-1-naphthylamine was used in characterization of nitrite-dependent genotoxins and tumour promoter-like substances in fermented fish sauce by cross coupling reaction. It may be used in the identification of triazenes metabolites in urine by coupling and forming colored azo dyes.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
102709-25G:
102709-BULK:
102709-VAR:
102709-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metabolism of the Tumour-Inhibitory 3.3-Dimethyl-1-Phenyl-Triazene and Its 4-Chlorophenyl Analogue.
Kolar GF and Schlesiger J.
Chemotherapy, 91-96 (1976)
C S Chen et al.
Mutation research, 265(2), 211-221 (1992-02-01)
A high gastric cancer mortality in Fujian province (Peoples Republic of China) has been associated with the consumption of certain salted fermented fish products such as fish sauce (FS). We have investigated the levels and nature of N-nitroso compounds (NOC)