Merck
BR6728
Discharge valve for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥13,300
¥13,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥13,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥13,300
Check Cart for Availability
物質
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
メーカー/製品名
BRAND 6728
包装
1 ea of
キャパシティ
25, 50 and 100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Discharge Valve
法的情報
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)