Merck
T8787
Sigma-Aldrich
Triton X-100
Triton™ X-100
for molecular biology
別名:
4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル-ポリエチレングリコール, t-オクチルフェノキシポリエトキシエタノール, ポリエチレングリコール tert-オクチルフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥5,880
100 ML
¥8,500
250 ML
¥17,100
¥5,880
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥5,880
100 ML
¥8,500
250 ML
¥17,100
About This Item
化学式:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS番号:
Beilstein:
2315025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥5,880
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
凝集数
100-155
テクニック
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
western blot: suitable
不純物
<1.00% water (Karl Fischer)
pH
9.7
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mp
6 °C
転移温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: <5 ppm
K: <0.05%
Na: <0.1%
heavy metals: <5 ppm
HLB
13.5
アプリケーション
hematology
histology
その他の活性
DNase and RNase, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton X-100 は、一般的な非イオン性の界面活性剤であり、タンパク質の可溶化を必要とする生化学アプリケーションにおいてしばしば使用される乳化剤です。非変性の、比較的マイルドな界面活性剤であると考えられており、日常的に添加される試薬として、多くの文献に報告されています。タンパク質や細胞内小器官を抽出するための細胞の可溶化に使用されます。また、トランスフェクションのための、生細胞の膜透過処理にも使用されます。[1][2]
アプリケーション
Triton X-100 は以下に使用されています:
  • 網膜のフラットマウント染色のための免疫組織化学[3]
  • 細胞 DNA 解析およびアネキシン V アッセイのための細胞懸濁液における、氷冷 PBS(リン酸緩衝食塩水)への添加剤[4]
  • 免疫蛍光顕微鏡実験における細胞の透過処理[5]
  • 細胞膜のインテグリティを測定するための LDH アッセイにおけるポジティブコントロール[6]
  • Belfrage および Vaughan の放射性酵素法の改良法による、ヘパリン処理後血漿中のリパーゼ活性の評価[7]
  • 外膜タンパク質抽出物の調製[8]
  • マウス肺細胞のホモジナイズのための、抽出バッファーの成分(トリス塩酸、NaCl、CaCl2、ZnCl2、Brij 35との併用)[9]
  • 免疫蛍光標識のための組織切片の処理[10]
生物化学的/生理学的作用
穏やかな非変性条件下での膜成分の回収に広く用いられている非イオン性界面活性剤です。
特徴および利点
  • 高感度の分子生物学的研究用途に最適
  • DNaseおよびRNaseに関する試験が実施済み
  • 非イオン性非変性洗浄剤
  • 優れた湿潤剤かつ乳化剤
  • 汎用性の高い界面活性剤
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T8787-VAR:
T8787-100ML:4548173214344
T8787-6X100ML:4548173214375
T8787-BULK:
T8787-50ML:4548173214368
T8787-EW:
T8787-250ML:4548173214351
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Jean-Sébastien Joyal et al.
Blood, 117(22), 6024-6035 (2011-03-01)
The failure of blood vessels to revascularize ischemic neural tissue represents a significant challenge for vascular biology. Examples include proliferative retinopathies (PRs) such as retinopathy of prematurity and proliferative diabetic retinopathy, which are the leading causes of blindness in children
Sealing the skin barrier around transcutaneous implants: in vitro study of keratinocyte proliferation and adhesion in response to surface modifications of titanium alloy.
Pendegrass C J, et al.
The Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume, 90(1), 114-121 (2008)
M A Ferguson et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 85(3), 1169-1174 (1998-09-08)
The purpose of this study was to determine the threshold of exercise energy expenditure necessary to change blood lipid and lipoprotein concentrations and lipoprotein lipase activity (LPLA) in healthy, trained men. On different days, 11 men (age, 26.7 +/- 6.1
Effects of four different single exercise sessions on lipids, lipoproteins, and lipoprotein lipase.
Ferguson M A, et al.
Journal of Applied Physics, 85(3), 1169-1174 (1998)
Silver nanoparticle-induced cytotoxicity in rat brain endothelial cell culture.
Grosse S, et.
Toxicology in vitro, 27(1), 305-313 (2013)
資料
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
プロトコル
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
関連コンテンツ
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
細胞溶解およびタンパク質抽出法では、界面活性剤による可溶化から機械的破壊まで、さまざまな技術を概説し、研究ニーズをサポートします。
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
質問
1–6/6 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the concentration of Triton X-1000 T8787?
    1 回答
    1. This product is considered a neat or pure liquid at 100% active ingredient. The maximum allowable water content is 1%. This value is lot specific and reported on the Certificate of Analysis.
      役に立ちましたか?
  4. Hello, I am wondering how could I find the purity of the Triton X-100 in your products. Your help and advice is appreciated. Kind regards, Soheil
    1 回答
    1. This product is 100 % active ingredient. The maximum allowable water content is 1 % for this product.
      Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T8787-VAR0000267901.pdf
      役に立ちましたか?
  5. Can pure Triton X-100 be stored at and remain stable at less than 4C?
    1 回答
    1. This product has been subjected, in the pure form, to temperatures at or near the pour point (1 °C) with no degradation. At lower temperatures, the material may become viscous and require gentle warming to ensure homogeneity. In dilute solutions, such as cell lysates or protein samples, Triton X-100 is an excellent freeze/thaw stabilizer.
      役に立ちましたか?
  6. What form is this in?
    1 回答
    1. This product is in liquid form at room temperature (melting point is 6 deg C) as listed in the "Properties" section of the product detail page.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー