Merck
X100PC
Sigma-Aldrich
Triton X-100
peroxide- and carbonyl-free
別名:
4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル-ポリエチレングリコール, t-オクチルフェノキシポリエトキシエタノール, ポリエチレングリコール tert-オクチルフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥21,500
10 X 5 ML
¥128,000
¥21,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥21,500
10 X 5 ML
¥128,000
About This Item
化学式:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS番号:
Beilstein:
2315025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥21,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
詳細
non-ionic
品質水準
フォーム
liquid
包装
ampule of 5, 5x5, 10x5 mL
転移温度
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
溶解性
water: soluble
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton X-100は、生化学の分野で蛋白の溶解性を高めるための非イオン系表面活性剤、乳化剤として一般的に使用されています。比較的温和な、かつ検体を変性させない洗浄剤と考えられており、数多くの参考文献においても日常的に使用できる添加薬剤とされています。細胞を溶解して蛋白と細胞オルガネラを抽出する目的で使用されています。遺伝子導入のために生細胞膜の透過性を高める目的にも使用できます。[1][2]
アプリケーション
免疫染色を行う前に網膜の透過性を向上させるため、TBS中に溶解(0·3%)したTriton X-100が使用されています。[3][4] 星状細胞の溶解には0.5%濃度のTriton X-100が使用されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
穏やかな非変性条件下での膜成分の回収に広く用いられている非イオン性界面活性剤です。
包装
アルゴン封入アンプル包装。
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X100PC-BULK:
X100PC-5ML:
X100PC-5X5ML:
X100PC-VAR:
X100PC-10X5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Triton™ X-100 EMPROVE® EXPERT Ph Eur
SAFC
1.08643
Triton X-100
USP
USP
1477502
Octoxynol 9
Triton™ X-100 Non-ionic detergent and emulsifier. Aggregation number: 100-155.
Millipore
648462
Triton X-100
Adeno-associated virus mediated SOD gene therapy protects the retinal ganglion cells from chronic intraocular pressure elevation induced injury via attenuating oxidative stress and improving mitochondrial dysfunction in a rat model.
American Journal of Translational Research, 8(2), 799-799 (2016)
Quantitative ex vivo detection of rodent retinal ganglion cells by immunolabeling Brn-3b.
Experimental Eye Research, 79(1), 131-140 (2004)
Cytotoxicity of bilirubin for human fibroblasts and rat astrocytes in culture. Effect of the ratio of bilirubin to serum albumin.
Chuniaud L, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 256(2), 103-114 (1996)
The size, shape, and hydration of nonionic surfactant micelles. Triton X-100.
Robson RJ and Dennis EA
The Journal of Physical Chemistry, 81, 1075-1078 (1977)
Triton X-100 concentration effects on membrane permeability of a single HeLa cell by scanning electrochemical microscopy (SECM).
Koley D and Bard AJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107, 16783-16783 (2010)