Merck
F5135
Sigma-Aldrich
N-[3-(2-フリル)アクリロイル]-Leu-Gly-Pro-Ala
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
collagenase substrate, chromogenic
別名:
FALGPA, N-[3-(2-フリル)アクリロイル]-L-ロイシル-グリシル-L-プロリル-L-アラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥18,760
25 MG
¥72,800
100 MG
¥92,100
¥18,760
単価¥26,800割引30%
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥18,760
25 MG
¥72,800
100 MG
¥92,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H32N4O7
CAS番号:
分子量:
476.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥18,760
単価¥26,800割引30%
在庫あり詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
N-[3-(2-フリル)アクリロイル]-Leu-Gly-Pro-Ala,
品質水準
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccco1)C(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C23H32N4O7/c1-14(2)12-17(26-19(28)9-8-16-6-5-11-34-16)21(30)24-13-20(29)27-10-4-7-18(27)22(31)25-15(3)23(32)33/h5-6,8-9,11,14-15,17-18H,4,7,10,12-13H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)(H,26,28)(H,32,33)/b9-8+/t15-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
ZLFQNOJSYZSINX-PVJKAEHXSA-N
遺伝子情報
mouse ... Prkcq(18761)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
FA-Leu-Gly-Pro-Ala
詳細
N-[3-(2-フリル)アクリロイル]-Leu-Gly-Pro-Ala または FALGPA は、コラーゲンの一次構造と似た合成基質であり、既知の全てのコラゲナーゼによって加水分解されます。[1]
アプリケーション
N-[3-(2-フリル)アクリロイル]-Leu-Gly-Pro-Ala は、GBS(グループ B Streptococci)USF704 を使用して行われる FALGPA アッセイに使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
N-[3-(2-フリル)アクリロイル]-Leu-Gly-Pro-Ala または FALGPA は、コラゲナーゼによって加水分解され、その至適 pH は 7.4 です。[1]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
基質
コラゲナ-ゼ基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F5135-BULK:
F5135-5MG:
F5135-100MG:
F5135-50MG:
F5135-25MG:
F5135-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clara López-Iglesias et al.
Carbohydrate polymers, 204, 223-231 (2018-10-28)
Chronic wounds are a prevailing cause of decreased quality of life, being microbial burden a factor hindering the normal wound healing process. Aerogels are nanostructured materials with large surface area (>250 m2/g) and high porosity (>96%). In this work, vancomycin-loaded chitosan
Z E Juarez et al.
Infection and immunity, 67(1), 271-278 (1998-12-24)
Streptococcus gordonii is a frequent cause of infective bacterial endocarditis, but its mechanisms of virulence are not well defined. In this study, streptococcal proteases were recovered from spent chemically defined medium (CDM) and fractionated by ammonium sulfate precipitation and by
R Gayatri et al.
Biochimica et biophysica acta, 1524(2-3), 228-237 (2000-12-13)
Bacterial collagenase has now been reacted with a select series of Cr(III) complexes and modifications in the activity of chromium-modified collagenase has been deduced from the extent of hydrolysis of (2-furanacryloyl-L-leucyl-glycyl-L-prolyl-L-alanine), FALGPA. A homologous series of Cr(III) complexes with dimeric
E Söderling et al.
Journal of periodontal research, 26(1), 17-23 (1991-01-01)
Four rough-surfaced (R) and three smooth-surfaced (S) clinical isolates of Capnocytophaga obtained from the subgingival plaque of periodontitis patients were studied for their peptidase and protease profiles. The results were compared with those obtained with C. gingivalis (which has a
Jadi Praveen Kumar et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 18(5), 1259-1274 (2019-03-21)
Topical delivery of potent antioxidants maintain the redox balance of the skin, which leads to the downregulation of matrix metalloproteinase (MMP) expression and prevents UV radiation-induced photoaging. In this study, we aimed at investigating the inhibitory role of silk cocoon
プロトコル
N-(3-[2-フリル]アクリロイル)-Leu-Gly-Pro-Alaを、連続分光光度法による速度測定(345 nm)で使用して、コラゲナーゼ活性を測定します。コラゲナーゼは、コラーゲンペプチド結合を加水分解します。
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー