Merck
HomeFotometria e riflettometriaMetodo analitico: assicurazione della qualità analitica - Soluzione standard di solfito
Metodo analitico: assicurazione della qualità analitica - Soluzione standard di solfito
Reagenti
N° Cat. 106657  Solfito di sodio per analisi
N° Cat. 108418  Titriplex® III per analisi
N° Cat. 116754  Acqua per analisi
Preparazione di una soluzione madre
In un matraccio tarato da 1000 ml con certificato di calibrazione o di conformità certificata, sciogliere con acqua distillata 1,57 g di solfito di sodio e 4 g di Titriplex® III; portare quindi a volume con acqua distillata. La soluzione madre così preparata ha una concentrazione pari a circa 1000 mg/l di solfito.
A partire da questa soluzione concentrata, mediante le opportune diluizioni, è possibile preparare soluzioni ad uso analitico della concentrazione desiderata.
Stabilità
Conservata in luogo freddo (frigorifero), la soluzione madre si mantiene stabile solo per un giorno.