Merck
HomeFotometria e riflettometriaMetodo analitico: assicurazione della qualità analitica - Soluzione standard di cloro libero (DIN)
Metodo analitico: assicurazione della qualità analitica - Soluzione standard di cloro libero (DIN)
Reagenti
Iodato di potassio, standard per volumetria (N° Cat. 102404)  
Ioduro di potassio per analisi (N° Cat. 105043)
Acido solforico 0,5 mol/l (N° Cat. 109072 )
Soluzione di idrossido di sodio, 2 mol/l (N° Cat. 109136)
Acqua per analisi (N° Cat. 116754)
Preparazione di una soluzione madre di KlO3
In un matraccio tarato da 1000 ml con certificato di calibrazione o di conformità certificata, disciogliere in 250 ml di acqua per analisi 1,006 g di KlO3; portare quindi a volume con acqua per analisi.
Preparazione di una soluzione standard di KlO3/Kl
Trasferire 15,0 ml della soluzione madre di KlO3 ad un matraccio tarato da 1000 ml con certificato di calibrazione o di conformità certificata, aggiungere circa 1 g di KI e portare a volume con acqua per analisi. 1 ml di questa soluzione è equivalente a = 0,015 mg di cloro libero.
Preparazione della soluzione standard di cloro
Dispensare con una pipetta 20,0 ml della soluzione standard di KlO3/Kl in un matraccio tarato da 1000 ml con certificato di calibrazione o di conformità certificata; aggiungere
2 ml di H2SO4 0,5 mol/l, lasciare a riposo per 1 min e aggiungere quindi, goccia a goccia (ca. 1 ml), NaOH 2 mol/l fino a che la soluzione scolorisca completamente. Portare poi a volume con acqua per analisi. La concentrazione della soluzione è pari a 3,00 mg/l di cloro libero.
Stabilità
Se conservata in luogo freddo, la soluzione madre di KlO3 si mantiene stabile per 4 settimane. Se conservata in luogo freddo, la soluzione standard di KlO3/Kl  si mantiene stabile per 5 ore. La soluzione standard di iodio diluita non è stabile e deve essere usata immediatamente.