Ammonio negli effluenti
Determinazione fotometrica utilizzando il metodo del blu d’indofenolo.
Introduzione
Nelle analisi delle acque, l’ammonio è un parametro chiave in quanto a livelli elevati può avere effetti negativi sugli ecosistemi marini. Uno dei problemi principali è l’eutrofizzazione delle acque, ovvero una crescita eccessiva di alghe e piante1. Di conseguenza, la determinazione dei livelli di ammonio negli effluenti è cruciale per la salvaguardia degli ambienti acquatici. In questa nota applicativa viene descritto un metodo di quantificazione dello ione ammonio negli effluenti che fa uso del sistema fotometrico Spectroquant® in combinazione con i kit di analisi dell’ammonio.
Metodo sperimentale
L’azoto ammoniacale (NH4-N) in soluzione acquosa si ritrova in parte sotto forma di ioni ammonio e in parte come ammoniaca. Tra le due forme sussiste un equilibrio chimico regolato dal pH. In soluzione fortemente alcalina, l’azoto ammoniacale è presente quasi esclusivamente come ammoniaca, che può reagire con ioni ipoclorito per formare monoclorammina. Questa reagisce a sua volta con un fenolo sostituito a dare un derivato del blu d’indofenolo, che viene determinato poi fotometricamente. Data la colorazione gialla propria del bianco del reattivo, la soluzione da sottoporre a misura assume un colore che va dal giallo-verde al verde.
Il metodo è analogo ai seguenti protocolli: EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, e DIN 38406-5.
Reagenti, strumenti e materiali
Kit analitici
Per eseguire l’analisi, è necessario disporre di uno dei seguenti kit:
- Test dell′ammonio in cuvetta: fotometrico 0,010 - 2,000 mg/l NH4-N; 0,01 - 2,58 mg/l NH4+, Spectroquant® (1.14739)
- Test dell′ammonio in cuvetta: metodo fotometrico 0,20 - 8,00 mg/l NH4-N; 0,26 - 10,30 mg/l NH4+, Spectroquant® (1.14558)
- Test dell′ammonio in cuvetta: metodo fotometrico 0,5 - 16,0 mg/l NH4-N; 0,6 - 20,6 mg/l NH4+, Spectroquant® (1.14544)*
- Test dell′ammonio in cuvetta: metodo fotometrico 4,0 - 80,0 mg/l NH4-N; 5,2 - 103,0 mg/l NH4+, Spectroquant® (1.14559)
- Test dell′ammonio: metodo fotometrico 0,010 - 3,00 mg/l NH4-N; 0,013 – 3,86 mg/l NH4+, Spectroquant® (1.14752)
- Test dell′ammonio: metodo fotometrico 2,0 - 150 mg/l NH4-N; 2,6 - 193 mg/l NH4+, Spectroquant® (1.00683)
* Non compatibile con Move 100
Strumenti
Per eseguire l’analisi, è necessario disporre di uno dei seguenti apparecchi:
- Spettrofotometro VIS Spectroquant® Prove 100 (173016)
- Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 (173017)
- Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 (173018)
- Fotometro Spectroquant® NOVA 60 A (1.09752)**
- Colorimetro Spectroquant® Move 100 (1.73632)
** Questa analisi è compatibile con il Nova 60 A e a tutti gli strumenti della serie Nova (Nova 30 e Nova 60)
Materiali
- Cuvette rettangolari da 10 mm (1.14946) e/o
- Cuvette rettangolari da 20 mm (1.14947) e/o
- Cuvette rettangolari da 50 mm (1.14944)
Preparazione dei campioni
I campioni torbidi devono essere filtrati prima di essere sottoposti a misurazione.
Analisi
Procedere alla determinazione con i kit analitici sopra elencati.
Operazioni di calcolo
Concentrazione dello ione ammonio in mg/l NH4-N = valore analitico in mg/l NH4-N
Bibliografia