Metodo analitico: alluminio (totale) negli effluenti
Strumenti e reagenti
N° Cat. 173016 Spettrofotometro VIS Spectroquant® Prove 100 o
N° Cat. 173017 Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 o
N° Cat. 173018 Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 o
N° Cat. 109748 Fotometro Spectroquant® NOVA 30 o
N° Cat. 109751 Fotometro Spectroquant® NOVA 60 o
N° Cat. 173632 Colorimetro Spectroquant® Move 100
N° Cat. 114946 Cuvette rettangolari da 10 mm e/o
N° Cat. 114947 Cuvette rettangolari da 20 mm e/o
Cat.No. 114944 Cuvette rettangolari da 50 mm
N° Cat. 100594 Test in cuvetta dell’alluminio Spectroquant®
N° Cat. 114825 Test dell’alluminio Spectroquant®
N° Cat. 100317 Acido cloridrico al 37% per analisi
N° Cat. 109137 Soluzione di idrossido di sodio 1 mol/l
N° Cat. 109535 Strisce indicatrici universali di pH, pH 0 - 14
N° Cat. 116754 Acqua per analisi
Preparazione
In un bicchiere di vetro, porre 25 ml di campione con 5 ml di acido cloridrico al 37% e 2,5 ml di acido nitrico al 65%, miscelare e far bollire per 1 ora. Durante l’operazione, coprire il bicchiere con un vetro da orologio Sciogliere il residuo in acqua per analisi e trasferire la soluzione in un matraccio tarato da 25 ml. Prima di portare a volume con acqua per analisi, controllare il pH con le strisce indicatrici universali. L’intervallo ottimale per il pH è 3-10; se necessario, regolare con idrossido di sodio 1 mol/l. Portare quindi a volume e miscelare adeguatamente.
Procedura di analisi
Procedere alla determinazione con uno dei kit sopra elencati.
Operazioni di calcolo
Contenuto di alluminio (totale) in mg/l Al = valore misurato in mg/l Al
Network error: Failed to fetch