Merck
HomeFotometria e riflettometriaMetodo analitico: alluminio (totale) nel calcare
Metodo analitico: alluminio (totale) nel calcare
Strumenti e reagenti
N° Cat. 173016  Spettrofotometro VIS Spectroquant® Prove 100 o
N° Cat. 173017  Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 300 o
N° Cat. 173018  Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant® Prove 600 o
N° Cat. 109748  Fotometro Spectroquant® NOVA 30 o
N° Cat. 109751  Fotometro Spectroquant® NOVA 60 o
N° Cat. 173632  Colorimetro Spectroquant® Move 100
N° Cat. 114946  Cuvette rettangolari da 10 mm e/o
N° Cat.. 114947  Cuvette rettangolari da 20 mm e/o
N° Cat. 114944  Cuvette rettangolari da 50 mm
N° Cat. 100594  Test in cuvetta dell’alluminio Spectroquant®
N° Cat. 114825  Test dell’alluminio Spectroquant®
N° Cat. 100317  Acido cloridrico 37% per analisi
N° Cat. 106495  Idrossido di sodio per analisi
N° Cat. 116754  Acqua per analisi
Preparazione dei campioni
In un crogiolo di nichel, mescolare circa 100 mg di campione ridotto in polvere con 8 pastiglie di idrossido di sodio (1,5 g). Riscaldare il crogiolo coperto per 30 minuti con un bruciatore a gas, fino a che il crogiolo non assume una colorazione debolmente rossa. Dopo aver lascito raffreddare, sciogliere il contenuto del crogiolo in acqua. A tal fine, porre il crogiolo con il coperchio in un becher e riscaldare con 30 - 50 ml di acqua per analisi su bagno ad acqua, fino a che la massa fusa non si è sciolta. È possibile accelerare la dissoluzione mediante ultrasonicazione. Con acido cloridrico al 37%, regolare il pH della soluzione fino ad un pH di 3-4; trasferire poi quantitativamente in un matraccio tarato da 200 ml, portare a volume e miscelare scrupolosamente.
Analisi
Procedere alla determinazione con uno dei kit sopra elencati.
Operazioni di calcolo