Merck
HomeFotometria e riflettometriaMetodo analitico: assicurazione della qualità analitica - Soluzione standard di perossido d’idrogeno
Metodo analitico: assicurazione della qualità analitica - Soluzione standard di perossido d’idrogeno
Reagenti
N° Cat. 109122  Soluzione di permanganato di potassio 0,02 mol/l
N° Cat. 107209  Perossido d′idrogeno al 30% Perhydrol per analisi
N° Cat. 100716  Acido solforico al 25% per analisi
N° Cat. 116754  Acqua per analisi
Preparazione di una soluzione madre
Porre 10 ml di perossido d′idrogeno al 30% Perhydrol in un matraccio tarato da 100 ml con certificato di calibrazione o di conformità certificata; portare quindi a volume con acqua per analisi. Trasferire 30 ml (una pipetta completa) di questa soluzione ad un matraccio tarato
da 1000 ml con certificato di calibrazione o di conformità certificata e portare a volume con acqua distillata. La soluzione madre così preparata ha una concentrazione di circa 1000 mg/l in perossido di idrogeno.
Dosaggio del titolo esatto della soluzione standard (soluzione madre) di perossido di idrogeno
Pipettare 30 ml (una pipetta completa) della soluzione madre di perossido di idrogeno di titolo 1000 mg/l ca. in un matraccio conico da 500 ml, diluire con 200 ml di acqua distillata e aggiungere 30 ml di acido solforico al 25%. Titolare con una soluzione di permanganato di potassio di concentrazione pari a 0,02 mol/l fino al viraggio da incolore a rosa.
Calcolo della concentrazione esatta del perossido di idrogeno
Permanganato di potassio consumato al viraggio (ml) x 34,02 = contenuto di perossido di idrogeno in mg/l
A partire dalla soluzione madre preparata e debitamente titolata, mediante le opportune diluizioni è possibile ottenere soluzioni ad uso analitico della concentrazione desiderata.
Stabilità
Conservata in un luogo freddo (frigorifero), la soluzione madre e le soluzioni diluite a scopo analitico si mantengono stabili per un giorno.