Pompe da laboratorio
Le pompe sono dispositivi utilizzati in laboratorio per il trasferimento e il dosaggio di fluidi. Sono progettate per controllare con precisione la portata dei fluidi in molte applicazioni come la cromatografia, la preparazione dei campioni e la dispensazione dei reagenti. Sono disponibili diversi tipi di pompe per il laboratorio, tra cui le pompe peristaltiche, le pompe a siringa, le pompe a stantuffo e le pompe a membrana. La pompa va scelta in base all’applicazione cui è destinata e ai requisiti dell’esperimento.
Prodotti
Pompe da vuoto
Le pompe da vuoto in laboratorio sono utilizzate nella ricerca scientifica e nelle prove analitiche per fare e mantenere il vuoto in apparecchiature di laboratorio, come gli apparecchi di distillazione, i forni a vuoto, gli evaporatori rotanti, i sistemi per la filtrazione o l'aspirazione sotto vuoto, per l'essiccazione di gel, il blotting e la liofilizzazione. Le pompe da vuoto per il laboratorio possono essere suddivise in due categorie principali: pompe a olio per tenuta e pompe senza olio. Le pompe a olio per tenuta, ad esempio le pompe rotative a palette, utilizzano l’olio come lubrificante e come fluido sigillante. Le pompe senza olio, come le pompe a membrana e le pompe scroll, non richiedono olio e sono talvolta preferite per le applicazioni in cui la contaminazione da olio è un problema, come nell'essiccazione sotto vuoto dei campioni o nella spettrometria di massa.
Pompe da vuoto Vacuubrand
Le pompe da vuoto a membrana Vacuubrand sono utilizzate per il pompaggio continuo e senza olio di gas e vapori. Offrono un'elevata velocità di pompaggio e un livello di vuoto finale eccezionalmente basso. Sono disponibili in modelli standard per materiali non corrosivi e in varianti resistenti alle sostanze chimiche, che garantiscono un'elevata resistenza a gas e vapori corrosivi.
Potenti e compatte, le pompe da vuoto rotative a palette Vacuubrand consentono di raggiungere un vuoto finale eccellente. Una circolazione del lubrificante ottimizzata consente di prolungare al massimo l’intervallo di tempo che intercorre tra la manutenzione e i controlli dell'olio.
Pompe da filtrazione Milliflex Oasis®
Le pompe Milliflex Oasis® sono utilizzate per le analisi dell’acqua e per la determinazione della carica microbica in ambienti farmaceutici.
Pompe aspiranti
Le pompe aspiranti da laboratorio sono strumenti di base comunemente utilizzati nei laboratori biologici. Vengono utilizzate per aspirare i liquidi residui dopo vari esperimenti, compresi i residui di terreno di coltura, il surnatante dopo la centrifugazione in provetta, i liquidi residui nelle piastre a 96 pozzetti e altro ancora. Queste pompe servono anche come sistema di raccolta sicuro per la gestione di liquidi critici, agenti patogeni pericolosi e rifiuti classificati come rischi biologici di classe III o IV. Il funzionamento si basa sulla generazione di una pressione negativa nella testa dell'aspiratore; questa depressione fa sì che, per via della pressione atmosferica, il materiale venga attratto dall'esterno della testa all'interno dell'apparato aspirante per estrusione, con un effetto aspirazione.
Aspiratore da vuoto ASPIRE™
L'aspiratore da laboratorio ASPIRE integra una pompa silenziosa e che non richiede alcuna manutenzione all'interno di una base robusta e compatta. Il vuoto è completamente regolabile grazie a un manometro che ne visualizza il livello, consentendo il pieno controllo della velocità di aspirazione. ASPIRE è la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio, tra cui la rimozione dei surnatanti e dei terreni da recipienti o piastre per la coltura di tessuti.
Pompe aspiranti ad acqua
Note anche come pompe aspiranti da rubinetto, questi dispositivi da vuoto tradizionali vengono collegati al rubinetto di un lavandino e quando l'acqua fredda scorre lungo la loro lunghezza sfruttano l'effetto Venturi per fare il vuoto. Sono disponibili diverse versioni: tubi standard in polietilene con e senza riduttori, ma anche modelli di tipo Chapman a sfera rotante con una valvola ad azione positiva nel tubo di aspirazione che evita il riflusso in caso di diminuzione della pressione.
Pompe peristaltiche
Le pompe peristaltiche, dette anche pompe a rulli, sono pompe a spostamento positivo che per far scorrere i fluidi utilizzano rulli rotanti con cui comprimono e decomprimono un tubo flessibile. I rulli generano una serie di onde pressorie che fanno spostare il fluido attraverso il tubo senza che si verifichi alcun contatto tra il fluido e i componenti della pompa. Questo design rende le pompe peristaltiche ideali per la gestione di fluidi sensibili alla contaminazione, corrosivi, abrasivi o viscosi.
Pompe peristaltiche multiflusso
Le pompe peristaltiche multiflusso trovano impiego in diverse applicazioni, tra cui fermentazione, bio-colture, sintesi chimica e raccolta di frazioni. Queste pompe consentono di programmare fino a 99 fasi di funzionamento a diversa portata. Inoltre, programmando portate nulle, la pompa può essere facilmente accesa e spenta senza utilizzare un timer.
Pompe peristaltiche Preciflow
Quando si utilizzano pompe peristaltiche tradizionali, spesso si verificano interruzioni del processo in atto a causa di riduzioni di portata, aspirazione o rottura meccanica dei tubi, con conseguenti perdite di tempo e denaro. Per risolvere questi problemi, le pompe peristaltiche Preciflow, nate sulla scorta di 20 anni di esperienza di laboratorio, correggono in maniera sistematica i difetti delle altre pompe. Il risultato è una pompa eccezionale, compatta e affidabile, che integra praticità, precisione e un rapporto costo/benefici vantaggioso.
Pompe a siringa
Le pompe a siringa sono pompe a spostamento positivo che utilizzano una siringa per lo spostamento dei fluidi. La siringa è collegata a un motore che muove uno stantuffo per spingere o aspirare il fluido attraverso un tubo o un ago collegato all'estremità della siringa. Questo design consente un controllo preciso della portata e del volume di fluido erogato, rendendo le pompe a siringa ideali per le applicazioni di laboratorio e mediche in cui è richiesto un dosaggio accurato. Sono comunemente utilizzate per scopi di taratura, somministrazione di farmaci, diluizione, erogazione, dosaggio, emulsificazione, infusione/prelievo, ricerca microfluidica e cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC).
Pompe a siringa KDS
Le pompe a siringa KD Scientific consentono la manipolazione dei fluidi finalizzata a un’erogazione automatizzata e conveniente di fluidi e gas negli ambienti di laboratorio. Nota in tutto il mondo per la qualità e l'affidabilità dei sui prodotti a prezzi accessibili, KD Scientific offre la più ampia linea di pompe per infusione, pompe a siringa e pompe a siringa con capacità di infusione e prelievo economiche.
Pompe per fusti
Le pompe per fusti sono dispositivi utilizzati per trasferire liquidi da contenitori di grandi dimensioni, come i fusti, a recipienti più piccoli. In laboratorio, le pompe per fusti possono essere utilizzate per dispensare sostanze chimiche e altri liquidi da grandi fusti di stoccaggio in recipienti di minor capacità per l’impiego in esperimenti o analisi. Queste pompe sono progettate per un trasferimento sicuro ed efficiente dei liquidi e sono generalmente costituite da una testa motorizzata, un tubo flessibile o rigido per il trasferimento del liquido e un ugello o un beccuccio d'erogazione.
Pompe in metallo per fusti
Queste pompe in acciaio al carbonio includono un pistone in PTFE, fili di messa a terra e morsetti. Sono utilizzate per l’erogazione di solventi e liquidi non-corrosivi.