Documenti fondamentali
Z555363
Metal drum pump
fits 5gal. can, FM approved
Scegli un formato
1 EA
260,00 €
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
260,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.79
260,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE piston
carbon steel pump
Volume
100 mL
Raccordi
(1 3/4 in.)
(2 1/4 in.)
(2 1/8 in.)
(2 7/8 in.)
Descrizione generale
High quality, FM approved pump with grounding wires and clamps. For dispensing solvents and non-corrosive liquids. Pump includes adapter Z562254 for mounting pump to the Sigma-Aldrich 18L-CS or 20 L Flex-spout can, plus adapters for can threads 1 3/4 inch, 2 1/8 inch, 2 1/4 inch, and 2 7/8 inch.
Dispenses 100 mL/stoke.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)