Documenti fondamentali
Z557803
Sigma-Aldrich
Zinc plated pump
Zinc plated pump
for Sigma-Aldrich 18L-CS and 20 L Flex-spout cans
Sinonimo/i:
Corrosion-resistant pump
Scegli un formato
1 EA
67,20 €
67,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
67,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.51
67,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Volume
100 mL
Raccordi
2 in.
Descrizione generale
This Rieke pump is for dispensing solvents and non-corrosive liquids. The self-venting design eliminates a need for an air vent opening. Pump includes a plastic Flex-spout mounting cap and a stabilizing metal strap for mounting to Sigma-Aldrich 18L-CS or 20 L Flex-spout cans. Pump may also be used with Sigma-Aldrich 18L-CS or 20 L NPT threaded cans with 2 in. bung (NPT adapter Z557811 is required).
Dispenses 100 mL/stroke.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto