Documenti fondamentali
Z759074
KDS Legato 111, dual syringe nanoliter infuse/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Sinonimo/i:
dosin pumps, infusion pumps, pump infusion
Scegli un formato
1 EA
3.020,00 €
3.020,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
3.020,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.03
3.020,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
CSA approved
accuracy± 0.5%
1 channel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 788111
Parametri
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Misura
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volume
0.0005-10 mL
Peso
2.66 kg (5.9 lb)
Descrizione generale
Dual syringe infuse/withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Accomodates syringes 0.5 μL to 10 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Features:
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Note legali
Legato is a trademark of KD Scientific
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)