Documenti fondamentali
Z740528
KDS Legato 130, single syringe nanoliter infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Sinonimo/i:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Scegli un formato
1 EA
3.640,00 €
3.640,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
3.640,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
3.640,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 788130
Parametri
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Misura
22.6 cm × 17.78 cm × 9.32 cm
Volume
0.0005-1 mL
Peso
1.96 kg (4.32 lb)
Descrizione generale
Single syringe infuse/ withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Holds one syringes from 0.5 μL to 1000 μL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume
Caratteristiche e vantaggi
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 1000 μL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 11 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Note legali
Legato is a trademark of KD Scientific
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)