Vai a
1.08342
D--(+)-Glucosio
suitable for microbiology, pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Sinonimo/i:
Destrosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
63,60 €
2.5 kg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
150,00 €
25 kg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
1.420,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.17
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
200-075-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
63,60 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 2.5 kg, pkg of 25 kg
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
bulk density
630 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
General description
Il D-(+)-glucosio monoidrato, meglio noto come glucosio o destrosio, trova applicazione in numerosi ambiti microbiologici. Si usa come fonte di carbonio nei terreni per colture microbiche per la crescita e la propagazione di un'ampia tipologia di microrganismi. Il glucosio è uno zucchero semplice e una fonte primaria di energia per il metabolismo delle cellule batteriche. Il glucosio monoidrato può anche essere aggiunto come supplemento ai terreni per favorire la crescita e la produttività dei microorganismi usati nei processi di fermentazione, per esempio nella produzione di antibiotici, acidi organici ed enzimi. Assume un ruolo importante nella crescita diauxica, quella in cui le cellule batteriche esauriscono preferenzialmente il glucosio come fonte di carbonio prima di passare a utilizzare altre fonti di energia. Il glucosio è inoltre un componente comune di numerose formulazioni di terreni selettivi e differenziali che servono per identificare e caratterizzare i microorganismi.
Application
Il D-(+)-glucosio monoidrato è usato comunemente come ingrediente in numerosi terreni di coltura per microorganismi per la crescita e l′identificazione di batteri, lieviti, muffe in svariati campioni di natura farmaceutica, ambientale e alimentare (cibi e bevande).
Analysis Note
Identificazione (spettro -IR): conforme
Aspetto della soluzione (10% acqua): conforme
Potere rotatorio spec. (α 20/D, 10 %;acqua; calcolato sulla sostanza anidra): +52,5- +53,2 °
metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Maltosio(HPLC): ≤ 0,2 %
Acqua: 8 - 10 %
Idoneità per microbiologia: conforme
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0001745D95591.04074
D--(+)-Glucosio suitable for microbiology, pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Millipore
1.08342
D--(+)-Glucosio
D--(+)-Glucosio European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001745
D--(+)-Glucosio
D--(+)-Glucosio 97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9559
D--(+)-Glucosio
D--(+)-Glucosio for biochemistry
Millipore
1.04074
D--(+)-Glucosio
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
mp
83 °C
mp
-
mp
-
mp
83 °C
autoignition temp.
500 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
500 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D--(+)-Glucosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c