A7921
Agar
suitable for plant cell culture, powder
Sinonimo/i:
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
algae (Rhodophyceae)
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
Temp. transizione
congealing temperature 30-35 °C
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- of Gamborg′s B5 regeneration medium
- of Murashige and skoog (MS) medium for the germination of Hypericum triquetrifolium Turra seeds
- in shoot inducing and naphthalene acetic acid pretreatment medium for the regeneration of Arabidopsis thaliana seedlings
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1