Documenti fondamentali
Z169609
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output4 W, AC/DC input 230 V AC
Sinonimo/i:
TM=["Spectroline"] E-Series Ultraviolet Light
Scegli un formato
1 EA
734,00 €
734,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
734,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
734,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Largh. × lungh. × alt.
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
Uscita
(This product is supplied with an EU plug)
4 W
Descrizione generale
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Note legali
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)