Documenti fondamentali
1.05553
Supelco
Lastre in alluminio per TLC, Gel di silice 60
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinonimo/i:
Gel di silice 60 per TLC
Scegli un formato
25 UNITS
211,00 €
211,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 UNITS
211,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
211,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 sheets
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Lungh. × largh. foglio
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 fogli di alluminio da 20 x 20 cm
Le nostre classiche lastre per TLC in silice si basano su una combinazione del nostro gel di silice 60, di comprovata affidabilità, con un esclusivo legante polimerico la cui aggiunta si traduce in una superficie molto aderente e dura, resistente alla rottura e che non porta alla formazione di bolle, sulla quale si può persino scrivere con una matita senza danneggiarla.
Applicazioni
  • Metodi spettrofluorimetrici e cromatografici su strato sottile con indicazione della stabilità per la determinazione della cabergolina, un inibitore della prolattina nei prodotti farmaceutici. Questo studio ha sviluppato un nuovo approccio per la determinazione simultanea della cabergolina utilizzando lastre per TLC in alluminio e gel di silice 60, migliorando l'accuratezza e l'efficienza dell'analisi farmaceutica (Rizk, Mahmoud, Azab, 2022).
  • Ottimizzazione e validazione sistemica di metodi cromatografici ecologici a fase normale e inversa per la determinazione simultanea di paracetamolo e fenilefrina cloridrato. Lo studio ha utilizzato lastre per TLC in alluminio e gel di silice 60 per mettere a punto un metodo cromatografico robusto ed ecologico, contribuendo in modo significativo a sviluppare nuove pratiche di laboratorio sostenibili (Farid, Mostafa, Fayez, Essam, 2022).
  • Un metodo cromatografico su strato sottile ad alte prestazioni che utilizza un approccio di progettazione sperimentale per la stima di sostanze fitochimiche in estratti di foglie di Moringa Oleifera. Questo lavoro ha dimostrato l'uso di lastre per TLC in alluminio e gel di silice 60 per l'analisi fitochimica ad alta risoluzione, che si rivela fondamentale per la ricerca sui prodotti naturali e il controllo di qualità.(Thomas, Kanakdhar, Shirsat, Deshkar, Kothapalli, 2020).
  • Produzione concomitante e quantificazione relativa di vasicinone da parti vegetali in vivo e in vitro di noce di Malabar (Adhatoda vasica Nees). Questa ricerca evidenzia l'applicazione delle lastre di alluminio e gel di silice 60 per TLC nella quantificazione di composti di origine vegetale, a vantaggio della ricerca sulle piante medicinali (Panigrahi, Gantait, Patel, 2017).
  • Valutazione dell'aflatossina B1 in mangimi e ingredienti per mangimi mediante cromatografia su strato sottile ad alte prestazioni. Lastre per TLC di alluminio e gel di silice 60 per la rilevazione e la quantificazione dell'aflatossina B1, per garantire la sicurezza e la conformità nella produzione di mangimi animali (Kotinagu, Mohanamba, Kumari, 2015).
Linkage
Sostituisce: 5553-7; 5553
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (isoterma dell′azoto₂): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 9,7 - 11,7 µm
Spessore dello strato: 175 - 225 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 30 µm
Verifiche cromatografiche:
test con colorante
Valori hRf
- bleu vif organol, test con colorante, lipofilo:
11 - 25
- Ceres Black G, test con colorante, lipofilo: 34 - 48
- Ceres Violet brn, con colorante, lipofilo: 52 - 67
Numero di separazione (test con colorante, lipofilo): ≥ 10,5
Valore tipico determinato su una lastrina condizionata
Eluente: toluene (umidità relativa 45%)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf