Documenti fondamentali
V900510
Sigma-Aldrich
Agarosio
Vetec, reagent grade
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Risultati analitici
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pei Sun et al.
Frontiers in neural circuits, 14, 53-53 (2020-10-20)
As the most important organ in our bodies, the brain plays a critical role in deciding sex-related differential features; however, the underlying neural circuitry basis remains unclear. Here, we used a cell-type-specific rabies virus-mediated monosynaptic tracing system to generate a
Obayed Raihan et al.
Cell reports, 28(1), 78-90 (2019-07-04)
RNA binding proteins, the key regulators in gene expression at the posttranscriptional level, remain largely uncharacterized with respect to aging and relevant cognitive deterioration. Here, we report that the levels of SFRS11 are substantially decreased in the prefrontal cortex (PFC)
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Eleonora Mylonopoulou et al.
International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group, 29(2), 133-144 (2013-02-15)
The present study aims to create and characterise a cell-embedding tissue-mimicking material (TMM) that has thermal and acoustic properties similar to liver tissue, in order to enable study and optimisation of protocols for ultrasound-induced hyperthermia and drug delivery. An agarose-based
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production