V900486
Pancreatin from porcine pancreas
Vetec™, reagent grade
Sinonimo/i:
Pancreatin from hog pancreas
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1