Vai a
A1031
α-Amilasi
greener alternative
Type XIII-A, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
Sinonimo/i:
1,4-α-D-glucan-glucanoidrolasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
118,00 €
5000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
431,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
300-1,500 units/mg protein
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Type XIII-A
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
300-1,500 units/mg protein
composition
Protein, 5-15% biuret
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
UniProt accession no.
greener alternative category
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AMY1A(276)
General description
Ci impegniamo a fornire prodotti alternativi più ecologici che aderiscono ad almeno uno dei “12 principi della chimica ecologica”. Questo prodotto è stato migliorato per quanto riguarda l′efficienza energetica e la prevenzione degli scarti quando è impiegato nella ricerca di etanolo da amido. Per maggiori informazioni vedere l′articolo sotto biofiles.
L′amilasi umana αè costituita da 496 aminoacidi in una singola catena polipeptidica codificata nel cromosoma 1. Questi sono prodotti sia dalle ghiandole salivarie che dal pancreas. Le amilasi salivarie e pancreatiche αhanno una sequenza primaria omologa ma mostrano modalità di taglio diverse.[1]
Application
α-l′amilasi è usata per idrolizzare α legami di αpolisaccaridi come amidi e glicogeno. Il prodotto A1031 di tipo IIA da saliva umana è fornito sotto forma di polvere liofilizzata. α-Amilasi è stata impiegata in diversi studi botanici come quelli sul metabolismo nella arabetta comune Arabidopsis [2]. α-Amilasi da saliva umana è stata usata per studiare lo sviluppo di di nutraceutici coadiuvanti delle cure di diabete e obesità .
Biochem/physiol Actions
α-l′amilasi idrolizza i legami α-(1,4) glucani nei polisaccaridi di tre o più unità collegate di α-(1,4) D-glucosio. Substrati naturali come amido e glicogeno sono scissi in glucosio e maltosio.[3]
Physical form
Polvere liofilizzata contenente (NH4)2SO4, citrato e cloruro di sodio.
Other Notes
Un′unità libera 1,0 mg di maltosio da amido in 3 minuti a pH 6,9 a 20 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0521A638010069
α-Amilasi Type XIII-A, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
Sigma-Aldrich
A1031
α-Amilasi
α-Amilasi Type IX-A, lyophilized powder, 1,000-3,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
A0521
α-Amilasi
specific activity
300-1,500 units/mg protein
specific activity
1,000-3,000 units/mg protein
specific activity
≥1,500 units/mg protein (biuret)
specific activity
~380 U/mg
Gene Information
human ... AMY1A(276)
Gene Information
human ... AMY1A(276)
Gene Information
-
Gene Information
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
UniProt accession no.
P0DUB6
UniProt accession no.
P0DUB6
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amilasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–7 di 7 domande  
  1. Can this be stored at room temperature until it is reconstituted or does it always need to be kept at -20C?
    1 risposta
    1. To ensure stability until the recommended retest date printed on the lot specific certificate of analysis, A1031 should be maintained at -20C after receipt. Transport conditions may differ from the recommended long-term storage conditions.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/232/426/storage-transport-conditions-ms.pdf
      Utile?
  2. Quanti mg di enzima sono contenuti in una confezione?
    1 risposta
    1. This product is sold by units and vial content will vary from lot to lot. The minimum activity of this enzyme is 300 units per milligram. The following values indicate the least amounts that will be present in each pack size:
      1KU~ 3.3mg
      5KU~16.6 mg
      The exact specific activity will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to view a Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1031#product-documentation
      Utile?
  3. Considering the wide range of activity range, how can I be sure of the enzyme activity of the specific batch that I receive?
    1 risposta
    1. The protein content and enzymatic activity are determined on a lot to lot basis. Each value is reported in the specific Certificate of Analysis. The protein content range is 5 - 15% and the enzymatic activity range is 300 - 1500 units per milligram protein. A review of recent lots indicates typical protein concentrations of 7 - 13% and activities of 1350 - 1450 units per milligram protein. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1031#product-documentation
      Utile?
  4. ¿Cómo se reconstituye la enzima al venir liofilizada? ¿Qué tasa de actividad tiene?
    1 risposta
    1. For assay purposes, this enzyme is reconstituted in water at 1 u/mL. This material is also soluble in 1 mM Calcium Chloride. The activity specification is 300 - 1500 U/mg. The unit per milligram value is reported in the lot-specific Certificate of Analysis and will range from 0.67 to 3.3 mg for the 1000 U pack size. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1031#product-documentation
      Utile?
  5. Hi, could you let me know what the remaining composition is when the product contains 5-15% protein? Thank you!
    1 risposta
    1. As mentioned in the 'DESCRIPTION' section, this product is a lyophilized powder containing (NH4)2SO4, sodium citrate and sodium chloride. This product is not tested for purity. However, buffer salts are expected to be the bulk of the non-protein content.
      Utile?
  6. Please let me know the storage temperature and storage period when it is dissolved in water
    1 risposta
    1. The stability of this material in solution has not been investigated. However, various sources suggest that solutions may be stored in working aliquots at -20°C for several months.
      Utile?
  7. What is the recommended method for dissolving alpha amylase obtained from human saliva, specifically A1031?
    1 risposta
    1. The recommended method is to dissolve the enzyme in 1mM calcium chloride (CaCl2).