V900456
L-Glutathione reduced
≥98%, Vetec™
Sinonimo/i:
γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine, GSH
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Glutathione reduced, Vetec™, reagent grade, ≥98%
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white
Punto di fusione
192-195 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2